Tisk…
Ethyl 1-Benzylimidazole-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470295-25G OR470295-5G
APOSOR470295-25GEA 39680 CZK
APOSOR470295-25G APOSOR470295-5G
Ethyl 1-Benzylimidazole-2-carboxylate
Ethyl 1-Benzylimidazole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₄N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11857953
CAS číslo: 865998-45-4