Tisk…
3-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-butylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470279-1G OR470279-5G
APOSOR470279-1GEA 5820 CZK
APOSOR470279-1G APOSOR470279-5G
3-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-butylamine
3-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-butylamine
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164.247 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09802327
CAS číslo: 938459-12-2