Tisk…
3-Methyl-1-(4-pyridyl)-1-butylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470278-1G OR470278-5G
APOSOR470278-1GEA 7280 CZK
APOSOR470278-1G APOSOR470278-5G
3-Methyl-1-(4-pyridyl)-1-butylamine
3-Methyl-1-(4-pyridyl)-1-butylamine
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12153948
CAS číslo: 1178634-82-6