1-(3-Pyridyl)-1-butylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR470277-1G
OR470277-5G
APOSOR470277-1GEA
7280
CZK
APOSOR470277-1G
APOSOR470277-5G
1-(3-Pyridyl)-1-butylamine
1-(3-Pyridyl)-1-butylamine
Vzorec:
C₉H₁₄N₂ MW: 150,221 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01691643 CAS číslo: 90565-27-8 |