Tisk…
1-(2-Pyridyl)-1-butylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470276-1G OR470276-5G
APOSOR470276-1GEA 7280 CZK
APOSOR470276-1G APOSOR470276-5G
1-(2-Pyridyl)-1-butylamine
1-(2-Pyridyl)-1-butylamine
Vzorec: C₉H₁₄N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08705794
CAS číslo: 90565-26-7