Tisk…
3-(Hydroxymethyl)-5-(3-chlorophenyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470270-1G OR470270-5G
APOSOR470270-1GEA 17130 CZK
APOSOR470270-1G APOSOR470270-5G
3-(Hydroxymethyl)-5-(3-chlorophenyl)pyridine
3-(Hydroxymethyl)-5-(3-chlorophenyl)pyridine
Vzorec: C₁₂H₁₀ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410307
CAS číslo: 887973-96-8