Tisk…
2-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-propylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470262-1G OR470262-5G OR470262-250MG
APOSOR470262-1GEA 4570 CZK
APOSOR470262-1G APOSOR470262-5G APOSOR470262-250MG
2-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-propylamine
2-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-propylamine
Vzorec: C₉H₁₄N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09971213
CAS číslo: 343270-47-3