1-Boc-5-bromo-6-methoxy-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470257-1G
OR470257-5G
APOSOR470257-1GEA
11310
CZK
APOSOR470257-1G
APOSOR470257-5G
1-Boc-5-bromo-6-methoxy-1H-indazole
1-Boc-5-bromo-6-methoxy-1H-indazole
Vzorec:
C₁₃H₁₅BrN₂O₃ MW: 327,174 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18911745 CAS číslo: 1305320-56-2 |