Tisk…
1-Boc-5-bromo-6-methyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470256-1G OR470256-5G
APOSOR470256-1GEA 11310 CZK
APOSOR470256-1G APOSOR470256-5G
1-Boc-5-bromo-6-methyl-1H-indazole
1-Boc-5-bromo-6-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₁₃H₁₅BrN₂O₂
MW: 311,174 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16628189
CAS číslo: 1305320-67-5