Tisk…
2-(2-Naphthyloxy)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470251-1G OR470251-5G
APOSOR470251-1GEA 4670 CZK
APOSOR470251-1G APOSOR470251-5G
2-(2-Naphthyloxy)benzonitrile
2-(2-Naphthyloxy)benzonitrile
Vzorec: C₁₇H₁₁NO
MW: 245,275 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12618618
CAS číslo: 1041593-26-3