Tisk…
(R)-3-Hydroxy-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR470217-1G OR470217-5G
APOSOR470217-1GEA 8700 CZK
APOSOR470217-1G APOSOR470217-5G
(R)-3-Hydroxy-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
(R)-3-Hydroxy-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
Vzorec: C₇H₁₄N₂O₂
MW: 158,198 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18651719
CAS číslo: 1315054-87-5