Tisk…
(R)-1-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470216-1G OR470216-5G
APOSOR470216-1GEA 8700 CZK
APOSOR470216-1G APOSOR470216-5G
(R)-1-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
(R)-1-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₄N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17271751
CAS číslo: 1046139-15-4