Tisk…
(S)-1-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470215-1G OR470215-5G
APOSOR470215-1GEA 8700 CZK
APOSOR470215-1G APOSOR470215-5G
(S)-1-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
(S)-1-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₄N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14697611
CAS číslo: 1305322-88-6