Tisk…
(S)-2-(Hydroxymethyl)-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470214-1G OR470214-5G
APOSOR470214-1GEA 8700 CZK
APOSOR470214-1G APOSOR470214-5G
(S)-2-(Hydroxymethyl)-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
(S)-2-(Hydroxymethyl)-N,N-dimethylpyrrolidine-1-carboxamide
Vzorec: C₈H₁₆N₂O₂
MW: 172,225 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18651718
CAS číslo: 376629-60-6