Tisk…
Ethyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470211-1G OR470211-5G
APOSOR470211-1GEA 5530 CZK
APOSOR470211-1G APOSOR470211-5G
Ethyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylate
Ethyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₂₀N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05695247
CAS číslo: 1009341-34-7