Tisk…
Methyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470209-1G OR470209-5G
APOSOR470209-1GEA 5530 CZK
APOSOR470209-1G APOSOR470209-5G
Methyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-3-carboxylate
Methyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₈N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18651717
CAS číslo: 1272756-08-7