Tisk…
2-Chloro-3-nitrobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470205-1G OR470205-5G
APOSOR470205-1GEA 5200 CZK
APOSOR470205-1G APOSOR470205-5G
2-Chloro-3-nitrobenzamide
2-Chloro-3-nitrobenzamide
Vzorec: C₇H₅ClN₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00482025
CAS číslo: 117054-76-9