Tisk…
4-(Imidazol-2-yl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470197-1G OR470197-5G
APOSOR470197-1GEA 11310 CZK
APOSOR470197-1G APOSOR470197-5G
4-(Imidazol-2-yl)benzonitrile
4-(Imidazol-2-yl)benzonitrile
Vzorec: C₁₀H₇N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05863386
CAS číslo: 98298-49-8