Tisk…
2-(4-Nitrophenyl)imidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Nitrophenyl)-1H-imidazole
OR470195-1G OR470195-5G
APOSOR470195-1GEA 8700 CZK
APOSOR470195-1G APOSOR470195-5G
2-(4-Nitrophenyl)imidazole
2-(4-Nitrophenyl)imidazole
Vzorec: C₉H₇N₃O₂
MW: 189,171 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08668825
CAS číslo: 1614-06-8