Tisk…
2-(5-Oxazolyl)benzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470183-1G OR470183-5G
APOSOR470183-1GEA 11310 CZK
APOSOR470183-1G APOSOR470183-5G
2-(5-Oxazolyl)benzylamine
2-(5-Oxazolyl)benzylamine
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18375280
CAS číslo: 1261268-75-0