Tisk…
Methyl 5-Bromo-2-hydroxy-3-propionylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470180-1G OR470180-5G
APOSOR470180-1GEA 7840 CZK
APOSOR470180-1G APOSOR470180-5G
Methyl 5-Bromo-2-hydroxy-3-propionylbenzoate
Methyl 5-Bromo-2-hydroxy-3-propionylbenzoate
Vzorec: C₁₁H₁₁BrO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01411506
CAS číslo: 91099-82-0