Tisk…
4-[2-(Chloromethyl)benzimidazol-1-yl]butyl Pivalate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470178-1G OR470178-5G
APOSOR470178-1GEA 13060 CZK
APOSOR470178-1G APOSOR470178-5G
4-[2-(Chloromethyl)benzimidazol-1-yl]butyl Pivalate
4-[2-(Chloromethyl)benzimidazol-1-yl]butyl Pivalate
Vzorec: C₁₇H₂₃ClN₂O₂
MW: 322,83 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18651695
CAS číslo: 807316-60-5