Tisk…
2-(2-Pyridyl)-2-propylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Pyridin-2-yl)propan-2-amine
OR470173-1G OR470173-5G OR470173-250MG
APOSOR470173-1GEA 3910 CZK
APOSOR470173-1G APOSOR470173-5G APOSOR470173-250MG
2-(2-Pyridyl)-2-propylamine 97%
2-(2-Pyridyl)-2-propylamine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
MW: 136,194 g/mol
Hustota: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 79,44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08729302
CAS číslo: 52568-28-2