Tisk…
2-[4-(Methylthio)phenoxy]acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470162-25G OR470162-5G
APOSOR470162-25GEA 20300 CZK
APOSOR470162-25G APOSOR470162-5G
2-[4-(Methylthio)phenoxy]acetonitrile
2-[4-(Methylthio)phenoxy]acetonitrile
Vzorec: C₉H₉NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18071041
CAS číslo: 43111-34-8