Tisk…
4-[2-(Boc-amino)ethoxy]benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470159-1G OR470159-5G
APOSOR470159-1GEA 8700 CZK
APOSOR470159-1G APOSOR470159-5G
4-[2-(Boc-amino)ethoxy]benzamide
4-[2-(Boc-amino)ethoxy]benzamide
Vzorec: C₁₄H₂₀N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18071035
CAS číslo: 1256633-40-5