Tisk…
2-[2-(Boc-amino)ethoxy]benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470158-1G OR470158-5G
APOSOR470158-1GEA 8700 CZK
APOSOR470158-1G APOSOR470158-5G
2-[2-(Boc-amino)ethoxy]benzamide
2-[2-(Boc-amino)ethoxy]benzamide
Vzorec: C₁₄H₂₀N₂O₄
MW: 280,32 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18071034
CAS číslo: 1256633-35-8