2-Acetyl-3,5-bis(benzyloxy)hydroquinone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470155-1G
OR470155-5G
APOSOR470155-1GEA
12770
CZK
APOSOR470155-1G
APOSOR470155-5G
2-Acetyl-3,5-bis(benzyloxy)hydroquinone
2-Acetyl-3,5-bis(benzyloxy)hydroquinone
Vzorec:
C₂₂H₂₀O₅ MW: 364,391 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11559033 CAS číslo: 1083181-35-4 |