Tisk…
Methyl N-Boc-3-aminophenylacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470146-1G OR470146-250MG
APOSOR470146-1GEA 14220 CZK
APOSOR470146-1G APOSOR470146-250MG
Methyl N-Boc-3-aminophenylacetate
Methyl N-Boc-3-aminophenylacetate
Vzorec: C₁₄H₁₉NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18071010
CAS číslo: 1256633-22-3