Tisk…
2,3,3-Trimethyl-2-butanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR470142-1G OR470142-1KG
APOSOR470142-1GEA 3540 CZK
APOSOR470142-1G APOSOR470142-1KG
2,3,3-Trimethyl-2-butanol
2,3,3-Trimethyl-2-butanol
Vzorec: C₇H₁₆O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060887
CAS číslo: 594-83-2
UN: 1987
ADR: 3,III