Tisk…
Methyl 2-Methyl-3-(methylsulphonyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR470139-5G OR470139-1G
APOSOR470139-5GEA 20270 CZK
APOSOR470139-5G APOSOR470139-1G
Methyl 2-Methyl-3-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl 2-Methyl-3-(methylsulphonyl)benzoate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄S
MW: 228,265 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18071000
CAS číslo: 1256633-15-4