Tisk…
4-(Boc-aminoethyloxy)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470131-5G OR470131-1G
APOSOR470131-5GEA 16830 CZK
APOSOR470131-5G APOSOR470131-1G
4-(Boc-aminoethyloxy)benzonitrile
4-(Boc-aminoethyloxy)benzonitrile
Vzorec: C₁₄H₁₈N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18070986
CAS číslo: 919085-52-2