Tisk…
5-Bromo-3-[(trimethylsilyl)ethynyl]pyrazin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470129-1G OR470129-5G
APOSOR470129-1GEA 5820 CZK
APOSOR470129-1G APOSOR470129-5G
5-Bromo-3-[(trimethylsilyl)ethynyl]pyrazin-2-amine
5-Bromo-3-[(trimethylsilyl)ethynyl]pyrazin-2-amine
Vzorec: C₉H₁₂BrN₃Si
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16660032
CAS číslo: 875781-41-2