Tisk…
Ethyl N-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-tert-Butyl 2-ethyl 3-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate
OR470125-1G OR470125-5G
APOSOR470125-1GEA 4200 CZK
APOSOR470125-1G APOSOR470125-5G
Ethyl N-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Ethyl N-Boc-3-oxopiperidine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₂₁NO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16883080
CAS číslo: 1245782-62-0