4-Methoxybenzo[d]oxazole-2(3H)-thione
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470124-1G
OR470124-5G
APOSOR470124-1GEA
11310
CZK
APOSOR470124-1G
APOSOR470124-5G
4-Methoxybenzo[d]oxazole-2(3H)-thione
4-Methoxybenzo[d]oxazole-2(3H)-thione
Vzorec:
C₈H₇NO₂S MW: 181,212 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17171374 CAS číslo: 1246471-39-5 |