Methyl 2-Bromo-5-sulphamoylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470123-1G
OR470123-5G
APOSOR470123-1GEA
11310
CZK
APOSOR470123-1G
APOSOR470123-5G
Methyl 2-Bromo-5-sulphamoylbenzoate
Methyl 2-Bromo-5-sulphamoylbenzoate
Vzorec:
C₈H₈BrNO₄S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11057846 CAS číslo: 924867-88-9 |