Tisk…
2-(Methyl-2-pyridylamino)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470122-1G OR470122-5G
APOSOR470122-1GEA 11310 CZK
APOSOR470122-1G APOSOR470122-5G
2-(Methyl-2-pyridylamino)acetic acid
2-(Methyl-2-pyridylamino)acetic acid
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.177 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09932969
CAS číslo: 1016519-61-1