Tisk…
(R)-N-Methyl-N-(2-propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470121-1G OR470121-5G
APOSOR470121-1GEA 7840 CZK
APOSOR470121-1G APOSOR470121-5G
(R)-N-Methyl-N-(2-propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
(R)-N-Methyl-N-(2-propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
Vzorec: C₁₃H₁₅N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07367857
CAS číslo: 124192-87-6