Tisk…
(S)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470118-1G OR470118-250MG
APOSOR470118-1GEA 14220 CZK
APOSOR470118-1G APOSOR470118-250MG
(S)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
(S)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Vzorec: C₉H₈O
MW: 132.159 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210084
CAS číslo: 64599-56-0