Tisk…
4-(Boc-amino)-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)piperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470112-1G OR470112-250MG
APOSOR470112-1GEA 16830 CZK
APOSOR470112-1G APOSOR470112-250MG
4-(Boc-amino)-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)piperidine
4-(Boc-amino)-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)piperidine
Vzorec: C₁₄H₂₁ClN₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09607516
CAS číslo: 596817-46-8