Tisk…
tert-Butyl (S)-4-(Cbz-amino)-5-methyl-3-oxohexanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470109-1G OR470109-5G
APOSOR470109-1GEA 0 CZK
APOSOR470109-1G APOSOR470109-5G
tert-Butyl (S)-4-(Cbz-amino)-5-methyl-3-oxohexanoate
tert-Butyl (S)-4-(Cbz-amino)-5-methyl-3-oxohexanoate
Vzorec: C₁₉H₂₇NO₅
MW: 349,421 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16495901
CAS číslo: 191731-16-5