Tisk…
3-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-4-methoxybenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470108-1G OR470108-5G
APOSOR470108-1GEA 8700 CZK
APOSOR470108-1G APOSOR470108-5G
3-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-4-methoxybenzonitrile
3-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-4-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09711359
CAS číslo: 938239-74-8