Tisk…
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470107-1G OR470107-5G
APOSOR470107-1GEA 7280 CZK
APOSOR470107-1G APOSOR470107-5G
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propionic acid
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16883062
CAS číslo: 18333-20-5