3-(3-Nitrophenoxy)propylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(3-Nitrophenoxy)propan-1-amine
OR470096-1G
OR470096-5G
APOSOR470096-1GEA
10290
CZK
APOSOR470096-1G
APOSOR470096-5G
3-(3-Nitrophenoxy)propylamine
3-(3-Nitrophenoxy)propylamine
Vzorec:
C₉H₁₂N₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12818946 CAS číslo: 116753-51-6 |