Tisk…
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470095-1G OR470095-5G
APOSOR470095-1GEA 8700 CZK
APOSOR470095-1G APOSOR470095-5G
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propylamine
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propylamine
Vzorec: C₁₀H₁₅NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16495893
CAS číslo: 1226776-90-4