Tisk…
3-(2-Methoxyphenoxy)propylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470093-1G OR470093-5G
APOSOR470093-1GEA 6090 CZK
APOSOR470093-1G APOSOR470093-5G
3-(2-Methoxyphenoxy)propylamine
3-(2-Methoxyphenoxy)propylamine
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05053657
CAS číslo: 3245-88-3