Tisk…
Ethyl (S)-1-Phenylethylcarbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470088-25G OR470088-5G
APOSOR470088-25GEA 21760 CZK
APOSOR470088-25G APOSOR470088-5G
Ethyl (S)-1-Phenylethylcarbamate
Ethyl (S)-1-Phenylethylcarbamate
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00137647
CAS číslo: 33290-12-9