7-Acetamido-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470086-1G
OR470086-5G
APOSOR470086-1GEA
8700
CZK
APOSOR470086-1G
APOSOR470086-5G
7-Acetamido-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
7-Acetamido-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
Vzorec:
C₁₁H₁₃NO₃ MW: 207.226 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11717845 CAS číslo: 33631-94-6 |