Tisk…
4-Isobutyloxazolidine-2,5-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Isobutyloxazolidine-2,5-dione
OR470083-1G OR470083-5G
APOSOR470083-1GEA 870 CZK
APOSOR470083-1G APOSOR470083-5G
4-Isobutyloxazolidine-2,5-dione
4-Isobutyloxazolidine-2,5-dione
Vzorec: C₇H₁₁NO₃
MW: 157,167 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684167
CAS číslo: 51248-35-2