Tisk…
Methyl N-Cbz-2-piperidineacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470075-1G OR470075-5G
APOSOR470075-1GEA 8700 CZK
APOSOR470075-1G APOSOR470075-5G
Methyl N-Cbz-2-piperidineacetate
Methyl N-Cbz-2-piperidineacetate
Vzorec: C₁₆H₂₁NO₄
MW: 291,342 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08461233
CAS číslo: 169384-56-9