2-Amino-5-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470074-1G
OR470074-5G
OR470074-250MG
APOSOR470074-1GEA
13200
CZK
APOSOR470074-1G
APOSOR470074-5G
APOSOR470074-250MG
2-Amino-5-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
2-Amino-5-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Vzorec:
C₁₂H₁₇N₃O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12869794 CAS číslo: 835879-06-6 |